Learn More
3-(2-Bromethyl)-7-hydroxy-4-methylcumarin, TRC
Artikelnummer. 30332535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332535 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB683235500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-coumarin
CAS 10185-03-2
Summenformel C12H11BrO3
Menge 500 mg
Synonym 3-(2-Bromoethyl)-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C12H11BrO3/c1-7-9-3-2-8(14)6-11(9)16-12(15)10(7)4-5-13/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3
SMILES CC1=C(CCBr)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC-Name 3-(2-Bromethyl)-7-Hydroxy-4-Methylchromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 283.12
Formelmasse 281.9892