Learn More
3-(2-Bromethyl)-7-hydroxy-4-methylcumarin, TRC
Artikelnummer. 30334611
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334611 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB683235250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-coumarin
CAS 10185-03-2
Summenformel C12H11BrO3
Menge 250 mg
Synonym 3-(2-Bromoethyl)-4-methyl-7-hydroxycoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 3-(2-Bromoethyl)-7-hydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C12H11BrO3/c1-7-9-3-2-8(14)6-11(9)16-12(15)10(7)4-5-13/h2-3,6,14H,4-5H2,1H3
SMILES CC1=C(CCBr)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
IUPAC-Name 3-(2-Bromethyl)-7-Hydroxy-4-Methylchromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 283.12
Formelmasse 281.9892