missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Bromethyl)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-3771168 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10386974 1 g Glasflasche 1 Gramm
10574954 5 g Glasflasche 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10386974

Marke: Thermo Scientific Acros 426910010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3389-21-7 | C10H10BrN | 224.1 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3389-21-7
Summenformel C10H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 224.1
MDL-Nummer MFCD00130155
InChI-Schlüssel NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-bromoethyl-1h-indole, 3-2-bromoethyl indole, 1h-indole, 3-2-bromoethyl, 3-2-bromo-ethyl-1h-indole, indol-3-ylethylbromide, 3-2-bromethyl-indol, acmc-1c2el, 3-2-bromoethyl-indole, 3-2-bromo-ethyl-indole, chembl87532
PubChem CID 76924
IUPAC-Name 3-(2-Bromethyl)-1H-Indol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)CCBr

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(2-Bromoethyl)indole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 99°C
Farbe Orange-rot bis rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 224.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-(2-Bromoethyl)indole
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.