Learn More
3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-Methylisoxazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10455712
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10455712 1 g 1 Gramm
10273082 10 g 10 Gramm
11366935 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10455712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SB01884DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 3919-74-2
Summenformel C11H7ClFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 255.63
MDL-Nummer MFCD00055659
InChI-Schlüssel REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
IUPAC-Name 3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonsäure
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 255.63
Reinheit (%) 97%