Learn More
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17993156
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17993156 100 mg 100 Milligramm
17943936 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993156 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0489.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(2-Chlor-6-fluorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 3919-74-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C11 H7 Cl F N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP), Flucloxacillin Imp. D (EP), 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Impurity D, Flucloxacillin Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
IUPAC-Name 3-(2-chlor-6-fluorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 255.63
Menge 100 mg
Formelmasse 255.0098 g/mol