Learn More
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30368122
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30368122 1 g -
30353655 10 g -
30362079 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30368122 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3664751G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3919-74-2
Summenformel C11 H7 Cl F N O3
Molekulargewicht (g/mol) 255.63
Synonym 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Flucloxacillin Sodium Imp. D (EP)
IUPAC-Name 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES Cc1onc(c1C(=O)O)c2c(F)cccc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H7ClFNO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
Formelmasse 255.0098