Learn More
3-(2-Chlor-6-Fluorphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15426427 5 g 5 Gramm
15416427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33586.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 88740-77-6 | C9H8ClFO2 | 202.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88740-77-6
Summenformel C9H8ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.61
MDL-Nummer MFCD06660331
InChI-Schlüssel IJIZOJZUZZTIDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propionic acid, benzenepropanoicacid, 2-chloro-6-fluoro, acmc-20afgf, 3-2-chloro-6-fluorophenyl propanoicacid, 3-6-chloro-2-fluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 9149705
IUPAC-Name 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=C(F)C=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 59°C to 63°C
Menge 5 g
Formelmasse 202.61
Reinheit (%) 96%