Learn More
3-(2-Chlorethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-on, TRC
Artikelnummer. 30361786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361786 100 mg 100 Milligramm
30361399 50 mg -
30353455 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30361786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC364243100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 260273-82-3
Summenformel C11H11ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.67
Synonym 3-(2-Chloroethyl)-2-methyl-9-hydroxy-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-Hydroxy-3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
IUPAC-Name 3-(2-Chlorethyl)-9-Hydroxy-2-Methylpyrido[1,2-a]Pyrimidin-4-1
SMILES CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=C(O)C2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chloroethyl)-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11ClN2O2/c1-7-8(4-5-12)11(16)14-6-2-3-9(15)10(14)13-7/h2-3,6,15H,4-5H2,1H3
Formelmasse 238.0509