Learn More
3-(2-Chlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30361562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30361562 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30361562 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC380210500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid
CAS 23598-72-3
Summenformel C11 H8 Cl N O3
Menge 500 mg
Synonym 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic Acid, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(2-chlorophenyl)-5-methyl-, 4-Isoxazolecarboxylic acid, 3-(o-chlorophenyl)-5-methyl- (7CI,8CI), 3-(2-Chlorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, NSC 81238
InChI-Formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2Cl)c1C(=O)O
IUPAC-Name 3-(2-chlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 237.64
Formelmasse 237.0193