Learn More
3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione, TRC
Artikelnummer. 30362322
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30362322 25 mg 25 Milligramm
30358692 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362322 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD23518525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 895571-79-6
Summenformel C13 H13 N5 O5
Molekulargewicht (g/mol) 319.273
IUPAC-Name 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5H-pyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)N4C=CC(=O)NC4=Nc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Deoxy-b-D-erythro-pentofuranosyl)-3,5-dihydropyrimido[1,2-a]purine-6,10-dione
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)18-5-14-10-11(18)16-13-15-8(21)1-2-17(13)12(10)22/h1-2,5-7,9,19-20H,3-4H2,(H,15,16,21)/t6-,7+,9+/m0/s1
Formelmasse 319.092