Learn More
3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxypyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one (~90%), TRC
Artikelnummer. 30366471
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
2.5 mg
10 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
10 Milligramm
2.50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30366471 2.5 mg 2.50 Milligramm
30359237 0.5 mg 0.50 Milligramm
30362156 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366471 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD2825302.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91021-93-1
Summenformel C13H17N5O5
Molekulargewicht (g/mol) 323.3
Synonym gamma-Hydroxy-1,N2-propano-2'-deoxyguanosine
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)N4C(O)CCN=C4Nc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxypyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H17N5O5/c19-4-7-6(20)3-9(23-7)17-5-15-10-11(17)16-13-14-2-1-8(21)18(13)12(10)22/h5-9,19-21H,1-4H2,(H,14,16)/t6-,7+,8?,9+/m0/s1
Formelmasse 323.123