Learn More
3-[2-(Diaminomethylenamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid (Famotidin-Metabolit), TRC
Artikelnummer. 30358607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358607 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358607 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD41636750MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H14 N6 O4 S3
Menge 50 mg
Synonym 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa)
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
IUPAC-Name 3-[[2-(Diaminomethylidenamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamid
Molekulargewicht (g/mol) 354.43
Formelmasse 354.0239
Reinheit (%) >95