Learn More
3,2'-Dihydroxyflavon, TRC
Artikelnummer. 30381625
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30381625 50 mg
30369013 100 mg
30377806 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381625 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD67920550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6068-76-4
Summenformel C15H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 254.24
Synonym 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2',3-Dihydroxyflavone, 2'-Hydroxyflavonol, 3,2'-Dihydroxyflavone, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,2'-Dihydroxyflavone
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-3-1-5-9(11)15-14(18)13(17)10-6-2-4-8-12(10)19-15/h1-8,16,18H
Formelmasse 254.0579