Learn More
3-(2-Fluorophenyl)-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496257
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496257 1 g 1 Gramm
15406267 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33450.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 149739-32-2 | C9H7FN2 | 162.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149739-32-2
Summenformel C9H7FN2
Molekulargewicht (g/mol) 162.17
MDL-Nummer MFCD00973917
InChI-Schlüssel PZNGOFHHOGORBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl, 1h-pyrazole,3-2-fluorophenyl, 5-2-fluorophenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluoro-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-fluorophenyl-2h-pyrazole
PubChem CID 2774734
IUPAC-Name 5-(2-Fluorphenyl)-1H-pyrazol
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=NN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Schmelzpunkt 58°C to 61°C
Menge 1 g
Formelmasse 162.17
Reinheit (%) 98%