Learn More
3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10787475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10787475 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10507854 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10787475 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47001DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 859851-00-6
Summenformel C9H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.17
MDL-Nummer MFCD08271950
InChI-Schlüssel MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 7537643
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-carbonsäure
Formelmasse 192.17
Reinheit (%) 97%