Learn More
3-(-Furyl)anilin,2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175261
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10586314
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC46114CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 102269-42-1
Summenformel C10H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 159.188
MDL-Nummer MFCD04039071
InChI-Schlüssel SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
IUPAC-Name 3-(Furan-2-yl)anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Furyl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 159.19
Reinheit (%) 97%