Learn More
3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(2-Hydroxyethyl)amino]propanoic Acid |
| CAS | 5458-99-1 |
| Summenformel | C5H11NO3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO3/c7-4-3-6-2-1-5(8)9/h6-7H,1-4H2,(H,8,9) |
| SMILES | OCCNCCC(=O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.15 |
| Formelmasse | 133.0739 |