Learn More
3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2,3-dihydro-1H-1λ6-benzo[b]thiophen-1,1-diol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10334672 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10334672 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08337DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2, 3-dihydro-1H-1lambda∼6∼-benzo[b]thiophene-1, 1-dio
CAS 175203-70-0
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H11NO5S2
MDL-Nummer MFCD00203984
Menge 1 g
Synonym 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydro-1h-1lambda∼6∼-benzo b thiophene-1,1-dione, 2-6-nitro-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1??-benzothiophene-1,1-dione, maybridge1_005013, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydrobenzo b thiophene 1,1-dioxide, ethanol,2-2,3-dihydro-6-nitro-1,1-dioxidobenzo b thien-3-yl thio, 2-6-nitro-1,1-bis oxidanylidene-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1$l^ 6-benzothiophene-1,1-dione
InChI-Schlüssel FLAITYNRCKZPST-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C2=C(S1(=O)=O)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])SCCO
IUPAC-Name 2-[(6-Nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)sulfanyl]Ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 289.32
PubChem CID 2779237
Formelmasse 289.33
Reinheit (%) 97%