Learn More
3-(2-Hydroxyphenyl)propionsäure, TRC
Artikelnummer. 30405646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30405646 10 mg -
30397114 100 mg -
30397558 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30405646 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH99985010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 495-78-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym Hydro-o-coumaric Acid, Hydrocoumaric Acid, Melilotic Acid, Salicylacetic Acid, o-Hydroxyhydrocinnamic Acid, 2-Hydroxybenzenepropanoic Acid, o-Hydroxyphenylpropionic Acid
IUPAC-Name 3-(2-Hydroxyphenyl)propansäure
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Formelmasse 166.063