Learn More
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Artikelnummer. 30408233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408233 100 mg
30400710 10 mg
30406120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI684000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27048-01-7
Summenformel C10 H18 I N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 325.17
IUPAC-Name 2-Iodo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidin-3-yl)Acetamid
SMILES CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Formelmasse 325.0413