missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridin, TRC

Artikelnummer. 30467918
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467918 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30467918 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2253005G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine
CAS 93103-29-8
Summenformel C8H7N3S
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7N3S/c12-8-10-5-7(11-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H2,10,11,12)
SMILES Sc1ncc([nH]1)c2cccnc2
IUPAC-Name 5-Pyridin-3-yl-1H-imidazol-2-thiol
Molekulargewicht (g/mol) 177.23
Formelmasse 177.0361
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.