Learn More
3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Mercapto-1H-imidazol-4-yl)pyridine |
| CAS | 93103-29-8 |
| Summenformel | C8H7N3S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7N3S/c12-8-10-5-7(11-8)6-2-1-3-9-4-6/h1-5H,(H2,10,11,12) |
| SMILES | Sc1ncc([nH]1)c2cccnc2 |
| IUPAC-Name | 5-Pyridin-3-yl-1H-imidazol-2-thiol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 177.23 |
| Formelmasse | 177.0361 |