Learn More
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10652285 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10192884 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652285 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61314DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 184098-19-9
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
MDL-Nummer MFCD09702403
InChI-Schlüssel ZDHNDCMKVXWWLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 3-2-methylimidazol-1-yl aniline, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl-benzenamine, 3-2-methylimidazolyl phenylamine, benzenamine,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 12797139
IUPAC-Name 3-(2-Methylimidazol-1-yl)Analin
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%