Learn More
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10748825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10748825 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10011154 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10748825 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61313CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-62-1
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.25
MDL-Nummer MFCD09065015
InChI-Schlüssel CECWODAAUDOPCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229639
IUPAC-Name [3-(2-Methylimidazol-1-yl)Phenyl]Methanamin
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC(CN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%