Learn More
3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)-benzolsulfonylchlorid, technisch, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738214
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10738214 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10582173 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10738214
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC31603CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-07-2
Summenformel C11H9ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 268.715
InChI-Schlüssel ZLLPUDLQNCNHFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-2-methylpyrimidin-4-yl benzenesulphonyl chloride, chloro 3-2-methylpyrimidin-4-yl phenyl sulfone, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl, benzenesulfonyl chloride, 3-2-methyl-4-pyrimidinyl
PubChem CID 2779830
IUPAC-Name 3-(2-Methylpyrimidin-4-yl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=NC=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 268.72
Reinheit (%) 95%