Learn More
3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)-benzolsulfonylchlorid, technisch, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Methyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonyl chloride |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 268.72 |
| Reinheit (%) | 95% |