Learn More
3-[2-Methyl-4-(Trifluormethoxy)phenyl]propionsäure, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15466697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466697 1 g 1 Gramm
15476697 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33829.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1373921-13-1
Summenformel C11H11F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.201
MDL-Nummer MFCD22201060
InChI-Schlüssel LNOAXHKIMRSNOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propionic acid, 3-2-methyl-4-trifluoromethoxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 86277667
IUPAC-Name 3-[2-Methyl-4-(trifluormethoxy)phenyl]propansäure
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid
Menge 1 g
Formelmasse 248.2
Reinheit (%) 97%