Learn More
3-(2-Methylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467307
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Unit Size:
1 Gramm
10 Gramm
Product Code. Menge unitSize
15467307 1 g 1 Gramm
15477307 10 g 10 Gramm
2 options
Product Code. 15467307
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H34375.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22084-89-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
3-(2-Methylphenyl)propionic acid is a carboxylic acid building block. It participates in the synthesis of 2-methyl-3-phenylpropanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(2-Methylphenyl)Propionsäure ist ein Carbonsäure-Baustein. Ist an der Synthese von 2-Methyl-3-Phenylpropanol beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22084-89-5
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00079773
InChI-Schlüssel JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 30938
IUPAC-Name 3-(2-Methylphenyl)propansäure
SMILES CC1=CC=CC=C1CCC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(2-Methylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 101°C to 103°C
Menge 1 g
Synonym 3-2-methylphenyl propionic acid, 3-2-methylphenyl propanoic acid, 2-methylhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 2-methyl, 3-o-tolyl propanoic acid, 3-o-tolylpropanoic acid, 2-methylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2-methyl, 2-methylhydrozimtsaure
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 96%