Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(2-Naphthyl)-L-alanine |
| CAS | 58438-03-2 |
| Summenformel | C13H13NO2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-naphthalin-2-ylpropansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.25 |
| Formelmasse | 215.0946 |