Learn More
3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1,2-Dihydropyridin-1-yl]propanenitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699637
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 10611893
Marke: Thermo Scientific Maybridge SPB06060DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-60-8
Summenformel C9H7F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 216.163
MDL-Nummer MFCD00204216
InChI-Schlüssel CQBBWSPMEJVWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1 2h-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridone, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-1-yl propanenitrile, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl pyridin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-pyrid-2-1h-one, 1-2-cyanoethyl-3-trifluoromethyl-2 1h-pyridon, 3-2-oxo-3-trifluoromethyl hydropyridyl propanenitrile
PubChem CID 2736731
IUPAC-Name 3-[2-Oxo-3-(trifluormethyl)pyridin-1-yl]propannitril
SMILES C1=CN(C(=O)C(=C1)C(F)(F)F)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 216.16
Reinheit (%) 97%