Learn More
[[3,3',3' '-(Phosphinidin-KappaP)tris[benzolsulfonato]](3-)]-Palladat(3-) Natrium, TRC
Artikelnummer. 30416290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416290 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416290 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3538352.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ((3,3',3''-(Phosphinidyne-kP)tris(benzenesulfonato))(3-))-Palladate(3-) Sodium
CAS 1010733-93-3
Summenformel C18H12Na3O9PPdS3
Menge 2.5 mg
Synonym Palladate(3-)','[[3,3',3''-(phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-','sodium (1:3) (ACI), [[3,3',3''-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium
InChI-Formel InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na.Pd/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;/q;3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)[P]([Pd])(c2cccc(c2)S(=O)(=O)[O-])c3cccc(c3)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Trinatrium;[Tris(3-sulfonatophenyl)-λ ^{4}-Phosphanyl]palladium
Molekulargewicht (g/mol) 674.84
Formelmasse 673.8109