Learn More
3,3,3-Trifluor-2,2-Dimethylpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417545 250 mg 250 Milligramm
11301989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26053.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 889940-13-0 | C5H7F3O2 | 156.104 g/mol
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid is used in the synthesis of 2-aminobenzaldehyde oxime analogs which acts as dual inhibitors of neutrophil elastase and proteinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionsäure wird bei der Synthese von 2-Aminobenzaldehydoximethylanaloga verwendet, die als Doppelinhibitoren der neutrophilen Elastase und der Proteinase wirken.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 889940-13-0
Summenformel C5H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 156.104
MDL-Nummer MFCD08445819
InChI-Schlüssel VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
PubChem CID 19867367
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluor-2,2-Dimethylpropansäure
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Schmelzpunkt 66°C to 73°C
Siedepunkt 76°C to 77°C (14 mmHg)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 156.12
Reinheit (%) 97%