Learn More
3,3,3-Trifluor-2,2-Dimethylpropionsäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733332
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733332 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10733332 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00264DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
CAS 889940-13-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H7F3O2
Menge 1 g
Synonym 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
InChI-Schlüssel VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3,3,3-Trifluor-2,2-Dimethylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 156.104
PubChem CID 19867367
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%