Learn More
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chlorethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-buten, TRC
Artikelnummer. 30359498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30359498 100 mg 100 Milligramm
30355602 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30359498 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC365754100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-27-0
Summenformel C24H18D5ClO2
Menge 100 mg
Synonym (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene-d5, 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl-d5]-phenol
InChI-Formel InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23-/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCCl)cc2)\c3ccccc3
IUPAC-Name 4-[(Z)-1-[4-(2-Chlorethoxy)phenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbut-1-enyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 383.92
Formelmasse 383.17