Learn More
3,3',4,4'-Benzophenontetracarboxyldianhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3',4,4'-Benzophenonetetracraboxylic Dianhydride |
| CAS | 2421-28-5 |
| Summenformel | C17H6O7 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 5,5'-Carbonylbis[1,3-isobenzofurandione, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Anhydride, 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 3,3',4,4'-Tetracarboxybenzophenone Dianhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Acid Anhydride, 3,4,3',4'-Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, 4,4'-Carbonylbis(phthalic Anhydride), 4,4'-Carbonyldiphthalic Anhydride, 4,4'-Diphthalic Anhydride Ketone, BTDA, BTDA-PF, BTDA-UP, Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic Acid Anhydride, Benzophenonetetracarboxylic Acid Dianhydride, Benzophenonetetracarboxylic Dianhydride, NSC 78480 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H |
| SMILES | O=C(c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3 |
| IUPAC-Name | 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 322.22 |
| Formelmasse | 322.0114 |