Learn More
3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15438989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13338.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',4,4'-Tetramethylbiphenyl
Schmelzpunkt 74°C to 77°C
CAS 4920-95-0
Menge 1 g
Summenformel C16H18
MDL-Nummer MFCD00130219
Beilstein 1935370
Synonym 3,3',4,4'-tetramethylbiphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 3,4,3',4'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',4,4'-tetramethyl, 3,3',4,4'-tetramethyldiphenyl, 4-3,4-dimethylphenyl-1,2-dimethylbenzene, acmc-20anh7, amtda180, 4-05-00-01956 beilstein handbook reference
InChI-Schlüssel YXBIAYXZUDJVEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)C1=CC=C(C)C(C)=C1
IUPAC-Name 3,3',4,4'-tetramethyl-1,1'-biphenyl
Molekulargewicht (g/mol) 210.32
PubChem CID 21029
Formelmasse 210.32
Reinheit (%) 98%