Learn More
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446877 25 g 25 Gramm
11436877 5 g 5 Gramm
11456877 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14325.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2107-70-2 | C11H14O4 | 210.229 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2107-70-2
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.229
MDL-Nummer MFCD00002774
InChI-Schlüssel LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
IUPAC-Name 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propansäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Menge 25 g
Beilstein 2696272
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 98%