Learn More
3-(3,4-Dimethylphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15406957 1 g 1 Gramm
15416957 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34047.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25173-76-6
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD03425686
InChI-Schlüssel FHEOAGCWJWUKJJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3870218
IUPAC-Name 3-(3,4-dimethylphenyl)propanoic acid
SMILES CC1=C(C)C=C(CCC(O)=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3,4-Dimethylphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 1 g
Synonym 3-3,4-dimethylphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethylphenyl propionic acid, 3,4-dimethylbenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethylphenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid,3,4-dimethyl, 3-3,4-dimethyl-phenyl-propionic acid
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 96%