Learn More
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10, (OH)2, CDN
Artikelnummer. 30325932
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
0.05 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30325932 0.01 g 0.01 Gramm
30323415 0.05 g 0.05 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30325932
Marke: CDN CDND79330.01G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10
CAS 2732834-96-5
Summenformel C15 D10 H2 Br4 O2
Menge 0.01 g
Synonym Tetrabromobisphenol A D10 (dimethyl D3, bisphenol-3,5-D2);Tetrabromobisphenol A D10, 4,4'-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2,2-propanediyl)bis(2,6-dibromo-3,5-dideuteriophenol), 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A (ring,chain-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A (ring,dimethyl-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A D10 (ring D4 dimethyl D6)
InChI-Formel InChI=1 S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c(Br)c(O)c(Br)c([2 H])c1C(c2c([2 H])c(Br)c(O)c(Br)c2[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 2,6-dibromo-3,5-dideuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(3,5-dibromo-2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 553.9322
Formelmasse 549.8198 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity