Learn More
3,3',5,5'-Tetraiodo-Thyroformsäure (>90 %), TRC
Artikelnummer. 30012733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012733 25 mg 25 Milligramm
30010868 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30012733 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29615025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2055-97-2
Summenformel C13 H6 I4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 733.8
Synonym 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodo-, 3,3',5,5'-Tetraiodothyroformic acid, 3,5-Diiodo-4-(3',5'-diiodo-4'-hydroxyphenoxy)benzoic acid, 4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodobenzoic acid, TFA 4, Tetraform, Tetraform (thyroid hormone analog), Tetraiodothyroformic acid, Levothyroxine EP impurity H
IUPAC-Name 4-(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenoxy)-3,5-Diiodobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetraiodo Thyroformic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H6I4O4/c14-7-3-6(4-8(15)11(7)18)21-12-9(16)1-5(13(19)20)2-10(12)17/h1-4,18H,(H,19,20)
Formelmasse 733.6445
Reinheit (%) >95%