Learn More
3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 30050343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050343 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050343 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0461.020025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propofol Dimer
CAS 2416-95-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propofol Dimer
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C24 H34 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3
SMILES CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C
IUPAC-Name 4-[4-Hydroxy-3,5-di(Propan-2-yl)phenyl]-2,6-di(Propan-2-yl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 354.53
Menge 25 mg
Formelmasse 354,2559 g/mol