Learn More
MP Biomedicals™ 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin Flüssigsubstrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11442642
Marke: MP Biomedicals™ 0215234680
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bietet konsistente Leistung und Empfindlichkeit für reproduzierbare Ergebnisse. 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)-Flüssig-Substrat, MP Biomedicals, ist ein praktisches, ungiftiges und gebrauchsfertiges stabiles chromogenes Substrat für Peroxidase (d. H HRP) und ps
Der Metabolismus des TMB-Substrats durch HRP erzeugt ein lösliches, bläuliches Reaktionsprodukt, das durch Messung der Absorption bei 370 oder 665 nm quantifiziert werden kann. Die Reaktion kann durch Zugabe von 1 Volumenteil 1N Salz- oder Schwefelsäure gestoppt werden, um ein gelbes Reaktionsprodukt zu erhalten, das durch Absorption bei 450 nm (innerhalb einer Stunde) gemessen werden kann
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substratlösung
Format Röhrchen
Menge 100 ml
Lagerungsbedingungen 4 °C, lichtgeschützt
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.