Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434336 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 100 mg
50 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434336 10 x 100 mg -
11432642 50 ml 50 Milliliter
11452642 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434336 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 08980502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hervorragend für ELISA-Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54827-17-7
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
InChI-Schlüssel UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC-Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Farbe Farblos
Strukturformel C16H20N2
Menge 10 x 100 mg
Formelmasse 240.3
Physikalische Form Flüssigkeit