Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397256 1 g 1 Gramm
11307266 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09172.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 25570-02-9 | C16H18 | 210.32 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl is used as a precursor for the preparation of 3,3',5,5'-tetramethylenebiphenyl tetraanion. It is also used to prepare biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid by the oxidation of with potassium permanganate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,3′,5,5′-Tetramethylbiphenyl wird als Vorläufer für die Herstellung von 3,3′,5,5′-Tetramethylenbiphenyltetraanion verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Biphenyl-3,3′,5,5′-Tetracarboxylsäure durch die Oxidation mit Kaliumpermanganat verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25570-02-9
Summenformel C16H18
Molekulargewicht (g/mol) 210.32
MDL-Nummer MFCD00051910
InChI-Schlüssel CMZYGFLOKOQMKF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 520212
IUPAC-Name 1-(3,5-dimethylphenyl)-3,5-dimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1)C1=CC(C)=CC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Menge 1 g
Beilstein 1935931
Synonym 3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl, 1-3,5-dimethylphenyl-3,5-dimethylbenzene, 3,5,3',5'-tetramethylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, biphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl, acmc-1cihy, 2,2'5.5'-tetramethylbiphenyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl,3,3',5,5'-tetramethyl, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl #
Formelmasse 210.32
Reinheit (%) ≥97%