Learn More
3,3',5-Triiod-L-thyroninmethylester-Trifluoracetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide |
| CAS | 3006-04-0 |
| Summenformel | C18 H13 F3 I3 N O5 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | Methyl-(2S)-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]-2-[(2,2,2-trifluoracetyl)amino]propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 761.008 |
| Formelmasse | 760.788 |