Learn More
3,3',5-Triiod-L-thyronin Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-3,3',5-Triiodothyronine, Sodium Salt is shown to stimulate respiratory activity at the mitochondrial level. T3 is a thyroid hormone that increases rates of proteins synthesis, stimulates the breakdown of cholesterol, and effects embryonic development. In cell culture, T3 regulates cell differentiation and protein expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-3,3′,5-Triiodhyronin, Natriumsalz regt die Atmungsaktivität auf mitochondrialer Ebene an. T3 ist ein Schilddrüsenhormon, das die Proteinsynthese erhöht, den Cholesterinabbau anregt und die embryonale Entwicklung beeinflusst. In der Zellkultur reguliert T3 die Zelldifferenzierung und Proteinexpression.
Löslichkeit
Teilweise mit Wasser mischbar. Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol, Natriumhydroxid und Ethanol. Praktisch unlöslich in den meisten anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme. Lichtempfindlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt |
| Schmelzpunkt | 205°C |
| Farbe | Braun bis Weiß |
| Menge | 500 mg |
| Beilstein | 8179867 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,5510 |
| Löslichkeitsinformationen | Partly miscible in water. Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,sodium hydroxide and ethanol. Practically insoluble in most other organic solvents. |
| Formelmasse | 672.96 |
| Physikalische Form | Pulver |