Learn More
3,3,5-Trimethylcyclohexanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,3,5-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 873-94-9 |
| Summenformel | C9H16O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| IUPAC-Name | 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.22 |
| Formelmasse | 140.1201 |