Learn More
3,3,5-Trimethylcyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30409328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30409328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30409328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2358661G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3,5-Trimethylcyclohexanone
CAS 873-94-9
Summenformel C9H16O
Menge 1 g
Synonym (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC-Name 3,3,5-Trimethylcyclohexan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 140.22
Formelmasse 140.1201