Learn More
3,3-Azo-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30337896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30337896 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337896 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA932700100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3-Azo-1-butanol
CAS 25055-82-7
Summenformel C4 H8 N2 O
Menge 100 mg
Synonym 3-Methyl-3-azibutanol, 3H-Diazirine-3-ethanol
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O/c1-4(2-3-7)5-6-4/h7H,2-3H2,1H3
SMILES CC1(CCO)N=N1
IUPAC-Name 2-(3-Methyldiazirin-3-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
Formelmasse 100.0637