Learn More
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]Propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426787 1 g 1 Gramm
15446787 250 mg 250 Milligramm
15436787 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15426787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33899.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 57668-34-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57668-34-5
Summenformel C16H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.301
MDL-Nummer MFCD09258905
InChI-Schlüssel HVXOYUOKPLHWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-benzyloxy phenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-3-benzyloxy-phenyl-propanoic acid, 3-3-benzyloxy phenyl propionic acid, 3-3-phenylmethyl oxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 21938504
IUPAC-Name 3-(3-Phenylmethoxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 1 g
Formelmasse 256.3
Reinheit (%) 96%